Learn More
Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-[3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)pirimidin-1-il]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoic Acid |
| CAS | 120890-57-5 |
| Fórmula molecular | C13H7ClF4N2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluorobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H7ClF4N2O4/c1-19-9(13(16,17)18)4-10(21)20(12(19)24)8-2-5(11(22)23)6(14)3-7(8)15/h2-4H,1H3,(H,22,23) |
| SMILES | CN1C(=O)N(C(=O)C=C1C(F)(F)F)c2cc(C(=O)O)c(Cl)cc2F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-[3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)pirimidin-1-il]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 366.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.003 |