Learn More
Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-[1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-3-il]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-fluoro-5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]benzoic Acid |
| CAS | 177489-17-7 |
| Fórmula molecular | C12H7ClF4N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7ClF4N2O2/c1-19-10(12(15,16)17)4-9(18-19)6-2-5(11(20)21)7(13)3-8(6)14/h2-4H,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | Cn1nc(cc1C(F)(F)F)c2cc(C(=O)O)c(Cl)cc2F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-[1-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 322.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0132 |