Learn More
2-cloro-4-fluoro-3-metilbenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile |
| CAS | 796600-15-2 |
| Fórmula molecular | C8H5ClFN |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5ClFN/c1-5-7(10)3-2-6(4-11)8(5)9/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1c(F)ccc(C#N)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-fluoro-3-metilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 169.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0095 |