Learn More
2-cloro-4-fluoro-3-metilbenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30361525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30361525 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30361525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367315250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile
CAS 796600-15-2
Fórmula molecular C8H5ClFN
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5ClFN/c1-5-7(10)3-2-6(4-11)8(5)9/h2-3H,1H3
SMILES Cc1c(F)ccc(C#N)c1Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-4-fluoro-3-metilbenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 169.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0095