Learn More
Ácido 2-cloro-4-fluoro-3-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458377 1 g 1 g
15468377 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51879.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used in the synthesis and Antibacterial Evaluation of 6-Amino-8-methylquinolones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis y evaluación antibacteriana de 6-amino-8-metilquinolonas.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173315-54-3
Fórmula molecular C8H6ClFO2
Peso molecular (g/mol) 188.58
Número MDL MFCD11846444
Clave InChI DBMUFFHLBXKTDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl-benzoic acid, 2-chloro-3-methyl-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl benzoic acid
PubChem CID 10845315
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-4-fluoro-3-metilbenzoico
SMILES CC1=C(F)C=CC(C(O)=O)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Punto de fusión 186°C to 189°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7423351
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.59
Porcentaje de pureza 97%