Learn More
2-cloro-4-fluoro-1-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene |
| CAS | 2106-50-5 |
| Fórmula molecular | C6H3ClFNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClFNO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9(10)11/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-fluoro-1-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 175.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.9836 |