Learn More
2-Cloro-4-fluoro-1-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445677 1 g 1 g
15455677 5 g 5 g
15465677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15445677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32906.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2106-50-5 | C6H3ClFNO2 | 175.543 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2106-50-5
Fórmula molecular C6H3ClFNO2
Peso molecular (g/mol) 175.543
Número MDL MFCD03412200
Clave InChI KQOOFMWRLDRDAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluoronitrobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-nitro, pubchem4342, acmc-209fh8, 2-choro-4-fluoronitrobenzene, ksc205m1p, 3-chloro-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-chloronitrobenzene, 2-chloro-4-fluoronitrobenzenen
PubChem CID 75017
Nombre IUPAC 2-cloro-4-fluoro-1-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
Punto de fusión 33°C to 37°C
Olor Characteristic
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.55
Porcentaje de pureza 98%