Learn More
2-Cloro-4-fluoro-1-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489852 5 g 5 g
11499852 25 g 25 g
11409862 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489852 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12010.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101335-11-9 | C6H3ClFI | 256.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101335-11-9
Fórmula molecular C6H3ClFI
Peso molecular (g/mol) 256.44
Número MDL MFCD00051774
Clave InChI POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
PubChem CID 2736559
Nombre IUPAC 2-cloro-4-fluoro-1-iodobenceno
SMILES FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Punto de ebullición 96°C to 98°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.601
Cantidad 5 g
Beilstein 2435080
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.45
Porcentaje de pureza 98%