Learn More
2-Cloro-4-fluoro-1-yodobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10271003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10271003 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
10307214 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10271003 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00223EE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 101335-11-9
Fórmula molecular C6H3ClFI
Peso molecular (g/mol) 256.44
Número MDL MFCD00051774
Clave InChI POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
PubChem CID 2736559
Nombre IUPAC 2-cloro-4-fluoro-1-iodobenceno
SMILES FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.44
Porcentaje de pureza 97%