Learn More
2-Cloro-4-etinilpiridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15592303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15592303 5 g 5 g
15582303 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15592303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449980050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 945717-09-9 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 945717-09-9
Fórmula molecular C7H4ClN
Peso molecular (g/mol) 137.57
Clave InChI DLEWWBKXDRBGRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-ethynyl-pyridine
PubChem CID 23436831
Nombre IUPAC 2-cloro-4-etinilpiridina
SMILES C#CC1=CC(=NC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-ethynylpyridine
Punto de ebullición 373.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.57
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-ethynylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2