Learn More
2-cloro-4-etilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-ethylpyridine |
| CAS | 40325-11-9 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Cl N |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN/c1-2-6-3-4-9-7(8)5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccnc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-etilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 141.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0345 |