Learn More
2-cloro-4-etoxiquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-ethoxyquinoline |
| CAS | 4295-08-3 |
| Fórmula molecular | C11H10ClNO |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10ClNO/c1-2-14-10-7-11(12)13-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1cc(Cl)nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-etoxiquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 207.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0451 |