Learn More
2-Cloro-4-(dimetilamino)benzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10530553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10530553 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10243092 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10530553 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW05671DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1424-66-4
Fórmula molecular C9H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 183.64
Número MDL MFCD00021051
Clave InChI XSQFAWMDRFSIMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-4-dimethylamino, benzaldehyde,2-chloro-4-dimethylamino, 2-chloro-4-n,n-bis methyl amino benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-chlorobenzaldehyde, acmc-209coh, 3-chloro-n,n-dimethyl-4-formylaniline
PubChem CID 74021
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(dimetilamino)benzaldehído
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3N(CH3)C6H3(Cl)CHO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.64
Porcentaje de pureza 97%