Learn More
2-Cloro-4-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389855 25 g 25 g
11379855 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19858.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 33252-30-1 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33252-30-1
Fórmula molecular C6H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 138.554
Número MDL MFCD00174318
Clave InChI QRXBTPFMCTXCRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-cyanopyridine, 2-chloroisonicotinonitrile, 2-chloro-4-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-isonicotinonitrile, 4-cyano-2-chloropyridine, 4-pyridinecarbonitrile, 2-chloro, 2-chloro-4-cyano pyridine, 2-chlorisonicotinonitril, pubchem2582
PubChem CID 568638
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-4-carbonitrilo
SMILES C1=CN=C(C=C1C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-cyanopyridine
Punto de fusión 69°C to 72°C
Punto de ebullición 104°C to 106°C (15 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 113927
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.56
Porcentaje de pureza 97%