Learn More
Cloruro de 2-cloro-4-cianobencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11385359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385359 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11385359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50379.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 254749-11-6
Fórmula molecular C7H3Cl2NO2S
Peso molecular (g/mol) 236.066
Número MDL MFCD00177089
Clave InChI GNJOWOAPHOFJBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-cyano, pubchem5084, acmc-20ahw5, 2-chloro-4-cyanobenzene sulfonyl chloride, 2-chloro-4-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 2-chloro-4-cyanophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-cyano, 2-chloranyl-4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-cyanobenzenesulfonic acid chloride
PubChem CID 2735722
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-4-cianobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-cyanobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 101°C to 105°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.08
Porcentaje de pureza 95%