Learn More
2-Cloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471339 5 g 5 g
15481339 250 mg 250 miligramos
15461339 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64238.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1214386-29-4 | C7H3BrClFO | 237.452 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1214386-29-4
Fórmula molecular C7H3BrClFO
Peso molecular (g/mol) 237.452
Número MDL MFCD13185877
Clave InChI XPEGZWLIWARWAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 70680695
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-5-fluorobenzaldehído
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo