Learn More
2-Cloro-4-aminopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10594911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10594911 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10041871 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10246873 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10594911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345450050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14432-12-3 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14432-12-3
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.56
Clave InChI BLBDTBCGPHPIJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminopyridine, 2-chloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinamine, 2-chlorpyridin-4-amin, 4-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino pyridine, 4-amino-2-chloro pyridine
PubChem CID 84432
Nombre IUPAC 2-cloropiridin-4-amina
SMILES C1=CN=C(C=C1N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-aminopyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92°C to 94°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-aminopyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.