Learn More
2-Cloro-4,6-difenil-1,3,5-triazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495967 1 g 1 g
15405977 5 g 5 g
15415977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33175.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 3842-55-5 | C15H10ClN3 | 267.716 g/mol
A rational synthesis of kyaphenine (2:4:6-triphenyl-1:3:5-triazine) has been effected by reaction of 2-chloro-4:6-diphenyl-1:3:5-triazine with phenylmagnesium bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se efectuado una síntesis racional de ciafenina (2:46-trifenil-1:3-5triazina) mediante reacción de 2-cloro-4:6-difenil-1:3-5triazina con bromuro de fenilmagnesio.
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3842-55-5
Fórmula molecular C15H10ClN3
Peso molecular (g/mol) 267.716
Número MDL MFCD05738885
Clave InChI DDGPPAMADXTGTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, diphenyl chloro-s-triazine, 4,6-diphenyl-2-chloro-s-triazine, acmc-1ctho, 2-chloro4,6-diphenyl-s-triazine, s-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 2,6-diphenyl-4-chloro-1,3,5-triazine, 1,3,5-riazine, 2-hloro-4,6-iphenyl, 1,3,5-triazine,2-chloro-4,6-diphenyl
PubChem CID 19698
Nombre IUPAC 2-cloro-4,6-difenil-1,3,5-triazina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NC(=N2)Cl)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Punto de fusión 138°C to 140°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.72
Porcentaje de pureza 97%