Learn More
2-cloro-4,6-dimetilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11966551 5 g 5 g
11976551 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4472-44-0 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4472-44-0
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.59
Clave InChI RZVPFDOTMFYQHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl, 2-chloro-4,6-dimethyl-pyrimidine, pubchem6904, acmc-1adw7, 5-23-05-00401 beilstein handbook reference, ksc495i5r, 2-chlor-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl-1,3-diazine, 2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
PubChem CID 20550
Nombre IUPAC 2-cloro-4,6-dimetilpirimidina
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4, 6-dimethylpyrimidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 38°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, polvo cristalino o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.