Learn More
Clorhidrato de 2-cloro-4,6-dimetoxianilina, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline Hydrochloride |
| CAS | 1092069-98-1 |
| Fórmula molecular | C8H11Cl2NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-4,6-dimethoxy-benzenamine Hydrochloride, (2-Chloro-4,6-dimethoxyphenyl)amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-5-3-6(9)8(10)7(4-5)12-2;/h3-4H,10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | COc1cc(Cl)c(N)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-cloro-4,6-dimetoxianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 224.08 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?