Learn More
Clorhidrato de 2-cloro-4,6-dimetoxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline Hydrochloride |
| CAS | 1092069-98-1 |
| Fórmula molecular | C8H11Cl2NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-4,6-dimethoxy-benzenamine Hydrochloride, (2-Chloro-4,6-dimethoxyphenyl)amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-5-3-6(9)8(10)7(4-5)12-2;/h3-4H,10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | COc1cc(Cl)c(N)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-cloro-4,6-dimetoxianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 224.08 |