Learn More
2-cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina, TRC
Código de producto. 30350759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350759 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30350759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3653601G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
CAS 3140-73-6
Fórmula molecular C5H6ClN3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4,6-Dimethoxy-2-chloro-s-triazine, 2,4-Dimethoxy-6-chloro-1,3,5-triazine, NSC 46520
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
SMILES COc1nc(Cl)nc(OC)n1
Nombre IUPAC 2-cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina
Peso molecular (g/mol) 175.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0149