Learn More
2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11906581 100 g Frasco de vidrio 100 g
10454463 5 g Frasco de vidrio 5 g
10114630 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11906581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263001000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3140-73-6 | C5H6ClN3O2 | 175.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3140-73-6
Fórmula molecular C5H6ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 175.57
Número MDL MFCD00075607
Clave InChI GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cdmt, 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy, 2-chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazine, pubchem20734, acmc-1cnh7, ksc567a8j, 2-chloro-4,6-dimethoxy s-triazine, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy
PubChem CID 18450
Nombre IUPAC 2-cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina
SMILES COC1=NC(OC)=NC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Punto de fusión 74.0°C to 78.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 99.0°C to 100.0°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,sparingly soluble in light petroleum and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.