Learn More
2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435947 100 g 100 g
11415947 5 g 5 g
11425947 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11435947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24474.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 3140-73-6 | C5H6ClN3O2 | 175.57 g/mol
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine is used as a peptide coupling agent for the purification of peptides. It is used in the synthesis of 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride through coupling with N-methylmorpholine in tetrahydrofuran. Further, it plays an important role in the production of bis(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) ether, through reaction with 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine. In addition to this, it is involved in the preparation of 2-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazinyl)trialkylammonium salts through reaction with various tertiary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina se utiliza como agente de acoplamiento de péptidos para la purificación de péptidos. Se utiliza en la síntesis de cloruro de 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazín-2-il)-4-metilmorfolinio a través del acoplamiento con N-metilmorfolina en tetrahidrofurano. Además, desempeña un papel importante en la producción de bis(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazín-2-il) éter, a través de la reacción con 2-hidroxi-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina. Además, participa en la preparación de sales de 2-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazinil)trialquilamonio mediante reacción con varias aminas terciarias.
Solubilidad
Soluble en agua, cloroformo y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3140-73-6
Fórmula molecular C5H6ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 175.57
Número MDL MFCD00075607
Clave InChI GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cdmt, 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy, 2-chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazine, pubchem20734, acmc-1cnh7, ksc567a8j, 2-chloro-4,6-dimethoxy s-triazine, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy
PubChem CID 18450
Nombre IUPAC 2-cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina
SMILES COC1=NC(OC)=NC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Punto de fusión 75°C to 79°C
Punto de ebullición 99°C to 100°C (1 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 148988
Información de solubilidad Soluble in water,chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.58
Porcentaje de pureza 98%