Learn More
2-Cloro-4,6-difluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439550 1 g 1 g
11449550 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439550 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50363.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36556-56-6
Fórmula molecular C6H4ClF2N
Peso molecular (g/mol) 163.552
Número MDL MFCD00142892
Clave InChI DUPRZIYJXCCXQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2,4-difluoroaniline, 4,6-difluoro-2-chloroaniline, 2-amino-3,5-difluorochlorobenzene, benzenamine, 2-chloro-4,6-difluoro, 2-chloro-4,6-difluorophenylamine, pubchem2940, acmc-1aj0r, ksc226e0f, 2,4-difluoro-6-chloroaniline, 2-chloro-4,6 difluoro aniline
PubChem CID 2734083
Nombre IUPAC 2-cloro-4,6-difluoroanilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Punto de fusión 28°C to 32°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.55
Porcentaje de pureza 98%