Learn More
2-Cloro-4,6-bis(etilamino)-1,3,5-triazina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11326726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326726 25 g 25 g
11336726 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03947.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-34-9
Fórmula molecular C7H12ClN5
Peso molecular (g/mol) 201.658
Número MDL MFCD00023174
Clave InChI ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo simazine, gesatop, princep, simanex, aquazine, batazina, herbazin, symazine, tafazine, taphazine
PubChem CID 5216
ChEBI CHEBI:27496
Nombre IUPAC 6-cloro-2-N,4-N-dietil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CCNC1=NC(=NC(=N1)Cl)NCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine
Punto de fusión 227°C to 229°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 10895
Índice Merck 14,8533
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.66
Porcentaje de pureza 96%