Learn More
2-cloro-4,5-dinitro-tolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4,5-dinitro-toluene |
| CAS | 56136-79-9 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl N2 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClN2O4/c1-4-2-6(9(11)12)7(10(13)14)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(c(cc1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-metil-4,5-dinitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 216.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9938 |