Learn More
2-Cloro-4,5-dimetilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331357 5 g 5 g
11321357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01627.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1124-04-5 | Molecular Formula: C8H9ClO | Molecular Weight: 156.609 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1124-04-5
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.609
Número MDL MFCD00002173
Clave InChI PSOJLBXHRBFLLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo banol phenol, phenol, 2-chloro-4,5-dimethyl, 2-chloro-4,5-xylenol, 6-chloro-3,4-xylenol, 3,4-dimethyl-6-chlorophenol, 3,4-xylenol, 6-chloro, acmc-20anzv, 3, 6-chloro, dsstox_cid_21404, dsstox_rid_79715
PubChem CID 70754
Nombre IUPAC 2-cloro-4,5-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4,5-dimethylphenol
Punto de fusión 70°C to 72°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2042057
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 98%