Learn More
Ácido 2-cloro-4,5-difdifluorobenzoico, + 99 %, ACROS Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4, 5-difluorobenzoic acid |
| Nombre de nota | 99+% |
| CAS | 110877-64-0 |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 103.0°C to 106.0°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 258.0°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.