Learn More
Ácido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11441207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441207 100 g 100 g
11421207 5 g 5 g
11431207 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24174.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110877-64-0
Fórmula molecular C7H2ClF2O2
Peso molecular (g/mol) 191.54
Número MDL MFCD00077479
Clave InChI CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-chloro-4,5-difluoro-benzoic acid, 2'-chloro-4',5'-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4,5-difluoro, pubchem1339, ksc177o4l, rarechem al bo 1000, timtec-bb sbb003616, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, benzoicacid, 2-chloro-4,5-difluoro
PubChem CID 737171
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Punto de fusión 104°C to 107°C
Punto de ebullición 257°C to 259°C
Cantidad 100 g
Beilstein 4247522
Nombre IUPAC 2-cloro-4,5-difluorobenzoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.55
Porcentaje de pureza 98%