Learn More
Ácido 2-cloro-4-(4-morfolinilcarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15432046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432046 1 g 1 g
15442046 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55340.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2000187-73-3
Fórmula molecular C11H13BClNO4
Peso molecular (g/mol) 269.488
Número MDL MFCD22125139
Clave InChI OQKJPQSIYRSBBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-4-morpholinylcarbonyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-4-morpholinylcarbonyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid
PubChem CID 73996122
Nombre IUPAC ácido [2-cloro-4-(morfolina-4-carbonil)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)N2CCOCC2)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.49
Porcentaje de pureza 97%