Learn More
2-Cloro-4-(4-fluorofenil)-5,6,7,8,9,10-hexahidrocicloocta[b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine |
| CAS | 132813-14-0 |
| Fórmula molecular | C17 H17 Cl F N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Blonanserin Impurity 14 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17ClFN/c18-17-11-15(12-7-9-13(19)10-8-12)14-5-3-1-2-4-6-16(14)20-17/h7-11H,1-6H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)c2cc(Cl)nc3CCCCCCc23 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-(4-fluorofenil)-5,6,7,8,9,10-hexahidrocicloocta[b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 289.775 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.103 |