Learn More
2-Cloro-4-(2-furil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10396844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10396844 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10749395 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396844 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07908DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 124959-28-0
Fórmula molecular C8H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 180.59
Número MDL MFCD09065030
Clave InChI BLFCXYJTVFTNRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-2-furyl pyrimidine, 2-chloro-4-furan-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl furan, pyrimidine,2-chloro-4-2-furanyl, 2-chloro-4-furan-2-yl-pyrimidine, acmc-20mr9m, 2-chloro-4-2-furanyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-furanyl
PubChem CID 14745027
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(furan-2-il)pirimidina
SMILES ClC1=NC=CC(=N1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(2-furyl)pyrimidine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.59
Porcentaje de pureza 97%