Learn More
2-Cloro-4-(2-fluorofenil)-6-metiltieno[2,3-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 99499-25-9 |
| Fórmula molecular | C13 H8 Cl F N2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8ClFN2S/c1-7-6-9-11(8-4-2-3-5-10(8)15)16-13(14)17-12(9)18-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc2c(nc(Cl)nc2s1)c3ccccc3F |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-(2-fluorofenil)-6-metiltieno[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 278.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0081 |