Learn More
(2-cloro-3-trifluorometilfenil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)amine |
| CAS | 62476-58-8 |
| Fórmula molecular | C7H5ClF3N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1cccc(c1Cl)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3-(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 195.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0063 |