Learn More
2-Cloro-3-(trifluorometil)quinoxalina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480000 5 g 5 g
11470000 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50549.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 254732-51-9 | C9H4ClF3N2 | 232.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 254732-51-9
Fórmula molecular C9H4ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 232.59
Número MDL MFCD00243891
Clave InChI DSMMAQWRRJQVTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline, 2-chloro-3-trifluoromethyl, chlorotrifluoromethylquinoxaline, 3-chloro-2-trifluoromethyl quinoxaline
PubChem CID 736421
Nombre IUPAC 2-cloro-3-(trifluorometil)quinoxalina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.59
Porcentaje de pureza 96%