Learn More
2-Cloro-3-(trifluorometil)piridina, TRC
Código de producto. 30350924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30350924 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30350924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42223010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 65753-47-1
Fórmula molecular C6H3ClF3N
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Trifluoromethyl-2-chloropyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5/h1-3H
SMILES FC(F)(C(C=CC=N1)=C1Cl)F
Nombre IUPAC 2-cloro-3-(trifluorometil)piridina
Peso molecular (g/mol) 181.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.99
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.