Learn More
2-Cloro-3-(trifluorometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 65753-47-1 |
| Fórmula molecular | C6H3ClF3N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Trifluoromethyl-2-chloropyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(C(C=CC=N1)=C1Cl)F |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3-(trifluorometil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 181.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.99 |