Learn More
2-Cloro-3-(trifluorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11308095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308095 1 g 1 g
11318095 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308095 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08303.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65753-47-1
Fórmula molecular C6H3ClF3N
Peso molecular (g/mol) 181.542
Número MDL MFCD00042223
Clave InChI RXATZPCCMYMPME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-3-trifluoro methylpyridine, pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl, 2,3-ctf, 2-chloro-3-trifluoromethyl-pyridine, 3-trifluoromethyl-2-chloropyridine, zlchem 248, pubchem2399, acmc-1bejp, ksc352q1t
PubChem CID 589833
Nombre IUPAC 2-cloro-3-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 37°C to 40°C
Punto de ebullición 166°C to 168°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 4179716
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.55
Porcentaje de pureza 98%