Learn More
2-Cloro-3-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10567600 5 g Frasco de vidrio 5 g
11350716 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10567600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241790050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 65753-47-1
Fórmula molecular C6H3ClF3N
Peso molecular (g/mol) 181.54
Clave InChI RXATZPCCMYMPME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-3-trifluoro methylpyridine, pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl, 2,3-ctf, 2-chloro-3-trifluoromethyl-pyridine, 3-trifluoromethyl-2-chloropyridine, zlchem 248, pubchem2399, acmc-1bejp, ksc352q1t
PubChem CID 589833
Nombre IUPAC 2-cloro-3-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36.0°C to 40.0°C
Punto de ebullición 166.0°C to 168.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: reacts at high temperature with strong acids and,alkalis
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación