Learn More
2-Cloro-3-(trifluorometil)fenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11314246
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314246 1 g 1 g
11324246 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19323.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138377-34-1
Fórmula molecular C7H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 196.553
Número MDL MFCD00213793
Clave InChI BGXZMBZFGAIBDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-trifluoromethyl phenol, 2-chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-chloro-3-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2846, 2-chloranyl-3-trifluoromethyl phenol
PubChem CID 2736601
Nombre IUPAC 2-cloro-3-(trifluorometil)fenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Densidad 1.479
Punto de ebullición 160°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.473
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 9045773
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.56
Porcentaje de pureza 98%