Learn More
2-Cloro-3-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11316879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316879 5 g 5 g
11306879 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26781.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62476-58-8
Fórmula molecular C7H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 195.57
Número MDL MFCD04115988
Clave InChI WLXOMMTWPMQFDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-chloro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-3-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-3-trifluoromethylphenyl amine, 2-chloro-3-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 4984136
Nombre IUPAC 2-cloro-3-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=CC=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 25°C to 28°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.57
Porcentaje de pureza 97%