Learn More
2'-Cloro-3'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424947 1 g 1 g
15434947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32247.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129322-82-3
Fórmula molecular C9H6ClF3O
Peso molecular (g/mol) 222.591
Número MDL MFCD09832253
Clave InChI IQGXHYRICLUDTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-chloro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-chloro-3-trifluoromethyl benzene, 1-2-chloro-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 14793277
Nombre IUPAC 1-[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C(=CC=C1)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Índice de refracción 1.482
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.6
Porcentaje de pureza 97%