Learn More
Cloruro de 2-cloro-3-quinolincarbonilo, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10575483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10575483 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10575483 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01102DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-quinolinecarbonyl chloride
CAS 136812-19-6
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H5Cl2NO
Número MDL MFCD06200869
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-3-quinolinecarbonyl chloride, 2-chloro-3-quinolinecarbonylchloride
Clave InChI QZUMFCDPDBLWBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloroquinolina-3-carbonilo
Peso molecular (g/mol) 226.056
PubChem CID 2794665
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.06
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico