Learn More
2-Cloro-3-piridinemetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15459988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15459988 5 g 5 g
15449988 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15459988 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63341.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 42330-59-6 | Molecular Formula: C6H6ClNO | Molecular Weight: 143.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42330-59-6
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD01935961
Clave InChI HMPDWSBKPCOQDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-3-pyridinylmethanol, 2-chloro-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridin-3-yl-methanol, 3-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-3-hydroxymethylpyridine
PubChem CID 2763647
Nombre IUPAC (2-cloropiridin-3-il)metanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-pyridinemethanol
Punto de fusión 61°C to 65°C (decomposition)
Punto de ebullición 112°C (0.2 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1525378
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido