Learn More
2-cloro-3-nitrotiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10487042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10487042 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10183274 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10487042 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM05335DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 5330-98-3
Fórmula molecular C4H2ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 163.58
Número MDL MFCD00052159
Clave InChI OFPRGOSJWUNETN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene,2-chloro-3-nitro, thiophene, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-thiophene, pubchem5466
PubChem CID 220186
Nombre IUPAC 2-cloro-3-nitrotiofeno
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Cl)SC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-3-nitrothiophene
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.58
Porcentaje de pureza 97%