Learn More
2-cloro-3-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3-nitropyridine |
| CAS | 5470-18-8 |
| Fórmula molecular | C5H3ClN2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccnc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3-nitropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 158.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.9883 |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?