Learn More
2-cloro-3-nitropiridina, TRC
Código de producto. 30351754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351754 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30351754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5970581G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-nitropyridine
CAS 5470-18-8
Fórmula molecular C5H3ClN2O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-3-nitropiridina
Peso molecular (g/mol) 158.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.9883