Learn More
2-Cloro-3-nitropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474783 100 g 100 g
11454783 5 g 5 g
11464783 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474783 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12161.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5470-18-8 | C5H3ClN2O2 | 158.541 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-18-8
Fórmula molecular C5H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 158.541
Número MDL MFCD00006232
Clave InChI UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-chloro-3-nitro, 3-nitro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-nitro-pyridine, 2-chloro-3-nitro pyridine, 2-chlor-3-nitropyridin, zlchem 303, pubchem1229, 2-chloro-nitropyridine, 2-chloro-3nitropyridine, 2-chloro3-nitropyridine
PubChem CID 79613
Nombre IUPAC 2-cloro-3-nitropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-nitropyridine
Punto de fusión 99°C to 103°C
Temperatura de inflamación 185°C (365°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 124482
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.54
Porcentaje de pureza 99%