Learn More
2-Cloro-3-nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441079 1 g 1 g
15451079 5 g 5 g
15461079 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64051.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39974-35-1 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39974-35-1
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 225.55
Número MDL MFCD14525509
Clave InChI TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3016126
Nombre IUPAC 2-cloro-1-nitro-3-(trifluorometil)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Punto de fusión 25°C to 30°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 10429463
Sinónimo 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, benzene, 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl, 2-nitro-6-trifluoromethyl chlorobenzene, o-chloronitrobenzotrifluoride, 2-chloro-3-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, benzene,2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido